Vai a
BDPH9BCC9BC6
Bide Pharmatech
N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Sinonimo/i:
N~2~,N~2~-dimethyl-2,5-pyridinediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Inchi Key
OBOSXEWFRARQPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)