Vai a
BDPH9BCCB1BA
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
Sinonimo/i:
1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FVDQWXARVQADKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)