Vai a
BDPH9BCCB9F9
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Sinonimo/i:
3-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O1N1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-5-3-2-4(7)6(8)9-5/h2-3H,1H3
Inchi Key
MQTONQLSSAOFRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)