Vai a
BDPH9BCCBBB5
Bide Pharmatech
3-(2-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Sinonimo/i:
3-(2-fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1N1Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.64
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7;/h1-4,7,11H,5-6H2;1H
Inchi Key
TXHNDAUXWXARCI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)