Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O1N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C10H12BrNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-6-5-12-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
Inchi Key
GWQXSBSWSBIWEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Bromophenyl)morpholine hydrochloride
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?