Vai a
BDPH9BCCBFB8
Bide Pharmatech
Cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Sinonimo/i:
cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7,11H,1-2H2
Inchi Key
GVBHKNVCIKUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)