Vai a
BDPH9BCCC16D
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
Sinonimo/i:
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H12O1N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H10N2O.2ClH/c5-1-4(6)2-7-3-4;;/h1-3,5-6H2;2*1H
Inchi Key
UMVLEUYAOATFGB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)