Merck
BDPH9BCCCDCA
Bide Pharmatech
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Sinonimo/i:
2-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H19O2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H19BO2/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)14-15-9-4-10-16-14/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Inchi Key
HZBDNJVQDZVZBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)