Vai a
BDPH9BCCCE14
Bide Pharmatech
Spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-4-8(5-6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Inchi Key
FUQHLUSGMOSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)