Vai a
BDPH9BCCCF1E
Bide Pharmatech
1-(6-Bromopyridin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-(6-bromo-2-pyridinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.09
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c10-7-2-1-3-8(11-7)12-4-6(5-12)9(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
Inchi Key
ZPLNUHDGBKVSEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)