Vai a
BDPH9BCCD5A4
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.64
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-11(9,10)6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
LEFPANUISJDYMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)