Vai a
BDPH9BCCDB05
Bide Pharmatech
5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid
Sinonimo/i:
5-(4-methoxyphenyl)pentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-11-8-6-10(7-9-11)4-2-3-5-12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BGPOHJSGSYVQSU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)