Merck
BDPH9BCCDDB9
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Sinonimo/i:
2-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H18O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11)10-5-3-9(2)4-6-10/h8,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NCRWIAUNUXORIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)