Vai a
BDPH9BCCE4C7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
Sinonimo/i:
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H14O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Inchi Key
UWFRVQVNYNPBEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)