Vai a
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Sinonimo/i:
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.63
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)