Vai a
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Sinonimo/i:
ethyl 3-(butylamino)propanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H19O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)