Vai a
BDPH9BCCF54D
Bide Pharmatech
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
Sinonimo/i:
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1N1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3
Inchi Key
XZXJJKFVKBSRME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)