Vai a
BDPH9BCCF91C
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
4-(4-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H8O3Cl2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)