Vai a
BDPH9BCCFF1E
Bide Pharmatech
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Sinonimo/i:
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5N4Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.59
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,8H2,(H,9,10,11)
Inchi Key
KAUCHHKKEDFVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)