Vai a
BDPH9BCD03C0
Bide Pharmatech
Pentane-1-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
1-pentanesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H11O2Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.66
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3
Inchi Key
PWQOZRPSDQKNPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane-1-sulfonyl chloride
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)