Vai a
BDPH9BCD0601
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Sinonimo/i:
4-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.48
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Inchi Key
XFRUXXUMLANNIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)