Passa al contenuto
BDPH9BCD07BD
Bide Pharmatech
Methyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 5-formyl-2-thiophenecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O3S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
APNKWEPRZUSZCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)