Merck
BDPH9BCD096F
Bide Pharmatech
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Sinonimo/i:
N-(4-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
Inchi Key
YJASRJZSSUOGKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)