Vai a
BDPH9BCD09D0
Bide Pharmatech
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Sinonimo/i:
5-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5N4Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.59
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-2-1-3-5-9-6(8)10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,10)
Inchi Key
RCCCLZDQZNFDGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)