Vai a
BDPH9BCD09F1
Bide Pharmatech
2,5-Bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
Sinonimo/i:
2,5-bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H4O4F6
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.13
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H4F6O4/c11-9(12,13)5-1-3(7(17)18)6(10(14,15)16)2-4(5)8(19)20/h1-2H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
YIAGLTIEICXRQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)