Vai a
BDPH9BCD0CAF
Bide Pharmatech
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.54
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3/h1-2,7H,(H,8,9)
Inchi Key
YOTWVAYGATYZPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)