Passa al contenuto
BDPH9BCD0D0F
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)quinoline
Sinonimo/i:
4-(trifluoromethyl)quinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H6N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)8-5-6-14-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Inchi Key
CLYXBXQWMBMXLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)quinoline
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)