Vai a
BDPH9BCD0FC6
Bide Pharmatech
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-(ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H11O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-2-17-12(16)10-6-8-5-7(11(14)15)3-4-9(8)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
CAVYPAYXEMVXMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)