Vai a
BDPH9BCD1AEB
Bide Pharmatech
5-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinonimo/i:
5-bromo-4-methyl-1-indanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.08
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-7-3-5-10(12)8(7)2-4-9(6)11/h2,4H,3,5H2,1H3
Inchi Key
RBVCMJNAVNKSIV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)