Vai a
BDPH9BCD1BD3
Bide Pharmatech
Naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Sinonimo/i:
naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H11O3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H11BO3/c18-17(19)12-5-6-13-14-7-10-3-1-2-4-11(10)8-15(14)20-16(13)9-12/h1-9,18-19H
Inchi Key
DUXKPIWSSPISSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)