Vai a
BDPH9BCD1CE4
Bide Pharmatech
1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1,3-dithiane-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H8O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H8O2S2/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Inchi Key
BZBYEAWKJNCPLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)