Vai a
BDPH9BCD2010
Bide Pharmatech
5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
Sinonimo/i:
5-bromo-1H-benzimidazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Inchi Key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crytals
Melting Point
130-134C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)