Vai a
BDPH9BCD20C2
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
2-amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H9O2N2Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.67
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c7-5(6(9)10)1-4-2-8-3-11-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,9,10);1H
Inchi Key
WPTRJRFKLLPZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)