Vai a
BDPH9BCD2140
Bide Pharmatech
(5-Bromo-6-methylpyridin-2-yl)methanol
Sinonimo/i:
(5-bromo-6-methyl-2-pyridinyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H8O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-7(8)3-2-6(4-10)9-5/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
JUUUESPVQDOIBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)