Vai a
BDPH9BCD24CC
Bide Pharmatech
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Sinonimo/i:
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-4-9-10(7)5-6/h1-5H
Inchi Key
MJGAKVFFADUFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)