Merck
BDPH9BCD264F
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Sinonimo/i:
4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H4N2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.59
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2/c10-8-6-3-5(9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Inchi Key
OJNBXNWWYXBHGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)