Vai a
BDPH9BCD26D1
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
Sinonimo/i:
methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O2N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.51
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10/h2-3H,11H2,1H3
Inchi Key
DTXCBLNBOPMFJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)