Vai a
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
Sinonimo/i:
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Flame
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)