Vai a
BDPH9BCD2DE2
Bide Pharmatech
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Sinonimo/i:
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H9O3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Inchi Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)