Vai a
BDPH9BCD2E5A
Bide Pharmatech
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Sinonimo/i:
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H17N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
Inchi Key
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)