Vai a
BDPH9BCD2F62
Bide Pharmatech
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Sinonimo/i:
6-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4N2Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.55
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Inchi Key
WXZISDKNBACWRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)