Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C42H27N/c1-4-10-34(11-5-1)16-19-37-22-28-40(29-23-37)43(41-30-24-38(25-31-41)20-17-35-12-6-2-7-13-35)42-32-26-39(27-33-42)21-18-36-14-8-3-9-15-36/h1-15,22-33H
Inchi Key
RWWNAZWAWXEDKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?