Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C24H10O10/c25-19(11-1-7-15-17(9-11)23(29)33-21(15)27)31-13-3-5-14(6-4-13)32-20(26)12-2-8-16-18(10-12)24(30)34-22(16)28/h1-10H
Inchi Key
CXISKMDTEFIGTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?