Vai a
BDPH9BCD3553
Bide Pharmatech
2-Bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
Sinonimo/i:
2-bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H15O4Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C17H15BrO4/c1-21-13-7-3-5-11(9-13)16(19)15(18)17(20)12-6-4-8-14(10-12)22-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
TUECNKMLFJLFOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)