Vai a
BDPH9BCD3E5A
Bide Pharmatech
2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
Sinonimo/i:
2-(4-formylphenoxy)propanenitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-8(6-11)13-10-4-2-9(7-12)3-5-10/h2-5,7-8H,1H3
Inchi Key
QNECGSPKRWDDLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)