Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C6H8Cl2O3/c1-2-11-6(10)5(8)4(9)3-7/h5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
GPDFVBIDCBPHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?