Vai a
BDPH9BCD40AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Sinonimo/i:
2-bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O1Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.48
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Inchi Key
CZERMIWLAGUTQP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)