Vai a
BDPH9BCD423B
Bide Pharmatech
(4-Chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Sinonimo/i:
(4-chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O2Cl2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.12
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2S/c1-6-4-7(2-3-8(6)9)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OIWQZLQYWYCVCP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)