Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-4-5-10(9-14)6-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Inchi Key
GYLAYRXNMUUXJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?