Merck
BDPH9BCD49A9
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-(4-bromophenoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H7O1N1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H7BrF3NO/c13-9-2-4-10(5-3-9)18-11-6-1-8(7-17-11)12(14,15)16/h1-7H
Inchi Key
VBTDRWBKGIRTPQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)